Nω-Nitro-L-arginine methyl ester hydrochloride 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
328750050 328750250
ACRO328750050EA 144 EUR
ACRO328750050 ACRO328750250
Nω-Nitro-L-arginine methyl ester hydrochloride 98%
Nomega-Nitro-L-arginine methyl ester hydrochloride
CAS No.: 51298-62-5
Formula: C₇H₁₅N₅O₄
Pto. de fusión: 159…161 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00039052
Núm. CAS: 51298-62-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation +14.0° to +16.0° (24°C, 589 nm) (c=3, CH3OH)