1H-[1,2,4]Oxadiazolo[4,3-a]quinoxalin-1-one 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
328800100 328800500
ACRO328800100EA 128 EUR
ACRO328800100 ACRO328800500
1H-[1,2,4]Oxadiazolo[4,3-a]quinoxalin-1-one 98%
1H-[1,2,4]Oxadiazolo[4,3-a]quinoxalin-1-one
CAS No.: 41443-28-1
Formula: C₉H₅N₃O₂
Pto. de fusión: 160…170 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00792620
Núm. CAS: 41443-28-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 160 to 170 °C
HPLC ≥97.5 %