N-Methyl-D-aspartic acid 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: N-Methyl-D-asparaginic Acid, NMDA, Me-D-Asp-OH, (R)-2-(Methylamino)succinic acid
329190500 329192500
ACRO329190500EA 74 EUR
ACRO329190500 ACRO329192500
N-Methyl-D-aspartic acid 98%
N-Methyl-D-aspartic acid
CAS No.: 6384-92-5
Formula: C₅H₉NO₄
MW: 147,13 g/mol
Pto. de fusión: 187…192 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004226
Núm. CAS: 6384-92-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Specific optical rotation -26° to -30° (20°C, 589 nm) (c=1, 6 N HCl)
Titration with HClO4 ≥97.5 %