Tamoxifen citrate 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: (Z)-1-(4-Dimethylaminoethoxyphenyl)-1,2-diphenyl-1-butene Citrate
329320010 329320050
ACRO329320010EA 297 EUR
ACRO329320010 ACRO329320050
Tamoxifen citrate 98%
Tamoxifen citrate
CAS No.: 54965-24-1
Formula: C₂₆H₂₉NO
MW: 563.65 g/mol
Pto. de fusión: 140…144 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00058321
Núm. CAS: 54965-24-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %