1-(4-Chlorophenyl)ethanamine 90%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
329470050
329470010
ACRO329470050EA
163
EUR
ACRO329470050
ACRO329470010
1-(4-Chlorophenyl)ethanamine 90%
1-(4-Chlorophenyl)ethanamine
Appearance: Clear yellow Liquid
Formula:
C₈H₁₀ClN Pto. Ebullición: 232 °C (760 mmHg) Densidad: 1,1 g/cm³ Pto. de inflamación: 103 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00044766 Núm. CAS: 6299-02-1 UN: 2810 ADR: 6.1,II |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5455 to 1.5475 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥88 % |