Methyl (2E)-pent-2-enoate 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
329720050
329720250
ACRO329720050EA
99.3
EUR
ACRO329720050
ACRO329720250
Methyl (2E)-pent-2-enoate 95%
Methyl (2E)-pent-2-enoate
Appearance: Clear colorless Liquid
Formula:
C₆H₁₀O₂ Pto. de inflamación: 20 °C Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD00137611 Núm. CAS: 15790-88-2 UN: 1993 ADR: 3,II |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4300 to 1.4320 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥94 % |