(R,R)-(-)-N,N'-Bis(3,5-di-tert-butylsalicylidene)-1,2-cyclohexanediaminocobalt(II) 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
329950010 329950050 329950250
ACRO329950010EA 73.2 EUR
ACRO329950010 ACRO329950050 ACRO329950250
(R,R)-(-)-N,N'-Bis(3,5-di-tert-butylsalicylidene)-1,2-cyclohexanediaminocobalt(II) 98%
(R,R)-(-)-N,N'-Bis(3,5-di-tert-butylsalicylidene)-1,2-cyclohexanediaminocobalt(II)
CAS No.: 176763-62-5
Formula: C₃₆H₅₄CoN₂O₂
Pto. de fusión: >350 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631277
Núm. CAS: 176763-62-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Orange to red-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis ≥97.5 %