6,7-Dihydro-4(5H)-benzofuranone 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: 6,7-Dihydrobenzofuran-4(5H)-one
330080050 330080250
ACRO330080050EA 119 EUR
ACRO330080050 ACRO330080250
6,7-Dihydro-4(5H)-benzofuranone 98%
6,7-Dihydro-4(5H)-benzofuranone
Appearance: Clear yellow to brown Liquid or low melting solid
Formula: C₈H₈O₂
MW: 136,15 g/mol
Pto. Ebullición: 115…118 °C (16 mmHg)
Pto. de fusión: 30…34 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00215511
Núm. CAS: 16806-93-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear yellow to brown Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %