3-(2-Furyl)propanoic acid 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
330100010 330100100
ACRO330100010EA 58.3 EUR
ACRO330100010 ACRO330100100
3-(2-Furyl)propanoic acid 98%
3-(2-Furyl)propanoic acid
Appearance: White to brown Crystalline powder
Formula: C₇H₈O₃
Pto. de fusión: 56…59 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00005346
Núm. CAS: 935-13-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 54 to 58 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %