3-(2-Thienyl)propanoic acid 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 3-(2-Thienyl)propionic Acid
330110010 330110050
ACRO330110010EA 44.5 EUR
ACRO330110010 ACRO330110050
3-(2-Thienyl)propanoic acid 98%
3-(2-Thienyl)propanoic acid
Appearance: White to beige Crystals or needles
Formula: C₇H₈O₂S
MW: 156,199 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00047093
Núm. CAS: 5928-51-8
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to beige Crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 45 to 49 °C
HPLC ≥97.5 %