Benzofuran-2-carboxaldehyde 96%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: Benzo[b]furan-2-carboxaldehyde, Benzofuran-2-carbaldehyde
330140010 330140050
ACRO330140010EA 68.3 EUR
ACRO330140010 ACRO330140050
Benzofuran-2-carboxaldehyde 96%
Benzofuran-2-carboxaldehyde
Appearance: Clear yellow to brown Liquid
Formula: C₉H₆O₂
MW: 146,145 g/mol
Densidad: 1,206 g/cm³
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00015463
Núm. CAS: 4265-16-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6300 to 1.6340 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %