Acrilamida-Bisacrilamida (19:1) 40% mix in water para bioquímica
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Acrilamida-Bis
330201000 330205000
ACRO330201000EA 57.4 EUR
ACRO330201000 ACRO330205000
Acrilamida-Bisacrilamida (19:1) 40% mix in water para bioquímica
Acrilamida-Bis (32:1)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00080848
Núm. CAS: 79-06-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Solution
UV at 290 nm A: ≤0.1
Acrylic acid (HPLC) ≤0.001 %
Conductivity ≤3 µS/cm