Acrilamida-Bisacrilamida (29:1) 40% mix in water para bioquímica
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
330211000 330215000
ACRO330211000EA 59.9 EUR
ACRO330211000 ACRO330215000
Acrilamida-Bisacrilamida (29:1) 40% mix in water para bioquímica
Acrilamida-Bis (32:1)
Densidad: 1,035 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00080848
Núm. CAS: 79-06-1
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Solution
UV at 290 nm A: ≤0.1
Acrylic acid (HPLC) ≤0.001 %
Conductivity ≤3 µS/cm