Acrilamida-Bisacrilamida (37.5:1) 40% mix in water para bioquímica
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
330221000 330225000
ACRO330221000EA 60.5 EUR
ACRO330221000 ACRO330225000
Acrilamida-Bisacrilamida (37.5:1) 40% mix in water para bioquímica
Acrilamida-Bis (32:1)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00080848
Núm. CAS: 79-06-1
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Solution
UV at 290 nm A: ≤0.1
Acrylic acid (HPLC) ≤0.001 %
Conductivity ≤3 µS/cm