Diethyl (chloromethyl)phosphonate 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: (Chloromethyl)phosphonic Acid Diethyl Ester
330650010 330650050
ACRO330650010EA 60 EUR
ACRO330650010 ACRO330650050
Diethyl (chloromethyl)phosphonate 98%
Diethyl (chloromethyl)phosphonate
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid
Formula: C₅H₁₂ClO₃P
Pto. Ebullición: 109…110 °C (10 mmHg)
Densidad: 1,2 g/cm³
Pto. de inflamación: 86 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010189
Núm. CAS: 3167-63-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4380 to 1.4400 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %