Diethylphosphonoacetic acid 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
330670050 330670250
ACRO330670050EA 37.3 EUR
ACRO330670050 ACRO330670250
Diethylphosphonoacetic acid 98%
Diethylphosphonoacetic acid
Appearance: Clear colorless to yellow Viscous liquid
Formula: C₆H₁₃O₅P
Pto. Ebullición: 150 °C
Densidad: 1,22 g/cm³
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00192032
Núm. CAS: 3095-95-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4440 to 1.4460 (20°C, 589 nm)
Titration with NaOH ≥97.5 %