2-Methylallylamine 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
330700010 330700050
ACRO330700010EA 105 EUR
ACRO330700010 ACRO330700050
2-Methylallylamine 97%
2-Methylallylamine
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid
Formula: C₄H₉N
Pto. Ebullición: 78 °C (760 mmHg)
Densidad: 0,78 g/cm³
Pto. de inflamación: –28 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00053646
Núm. CAS: 2878-14-0
UN: 1993
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4290 to 1.4320 (20°C, 589 nm)
Titration with HClO4 ≥96.0 %