D-erythro-Sphingosine (sintético) 99+%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: D-Sphingosine, trans-D-erythro-2-Amino-4-octadecene-1,3-diol, (2S,3R,E)-2-Amino-4-octadecene-1,3-diol, 4-Sphingenine, (2S,3R,E)-2-Aminooctadec-4-ene-1,3-diol
331530500 331532500
ACRO331530500EA 279 EUR
ACRO331530500 ACRO331532500
D-erythro-Sphingosine (sintético) 99+%
D-erythro-Sphingosine
Appearance: White to cream Powder or waxy solid
Formula: C₁₈H₃₇NO₂
MW: 299,50 g/mol
Pto. de fusión: 81…82 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00036751
Núm. CAS: 123-78-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to cream Powder or waxy solid
Infrared spectrum Conforms
TLC ≥99.0 %