N-Palmitoyl ceramide (sintético) 98+%, 99+% ee
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
331540050 331540250
ACRO331540050EA 87.6 EUR
ACRO331540050 ACRO331540250
N-Palmitoyl ceramide (sintético) 98+%, 99+% ee
N-Palmitoyl ceramide
CAS No.: 24696-26-2
Formula: C₃₄H₆₇NO₃
Pto. de fusión: 94…95 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00871748
Núm. CAS: 24696-26-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.50 %
Enantiomeric excess ≥99.0 %