1-Adamantaneacetic acid 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(Adamantan-1-yl)acetic acid, 1-Carboxymethyladamantane
331560010 331560100 331560050
ACRO331560010EA 36.5 EUR
ACRO331560010 ACRO331560100 ACRO331560050
1-Adamantaneacetic acid 98%
1-Adamantaneacetic acid
CAS No.: 4942-47-6
Formula: C₁₂H₁₈O₂
MW: 194,27 g/mol
Pto. de fusión: 138…140 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00074728
Núm. CAS: 4942-47-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 134 to 138 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %