1-Methyl-1H-indole-3-carbaldehyde 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
331610010 331610100
ACRO331610010EA 36.5 EUR
ACRO331610010 ACRO331610100
1-Methyl-1H-indole-3-carbaldehyde 97%
1-Methyl-1H-indole-3-carbaldehyde
CAS No.: 19012-03-4
Formula: C₁₀H₉NO
Pto. de fusión: 67…72 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00014570
Núm. CAS: 19012-03-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to orange to brown Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 67 to 72 °C
GC ≥96.0 %