(S)-(-)-2-Methoxypropionic acid 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: (S)-2-Methoxypropanoic acid
331720025 331725000
ACRO331720025EA 442 EUR
ACRO331720025 ACRO331725000
(S)-(-)-2-Methoxypropionic acid 98%
(S)-(-)-2-Methoxypropionic acid
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid
Formula: C₄H₈O₃
Pto. Ebullición: 99 °C (20 mmHg)
Pto. de inflamación: 87 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01632589
Núm. CAS: 23953-00-6
UN: 3265
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4132 to 1.4152 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation -70° to -80° (20°C, 589 nm) (neat)