Diethyl (aminomethyl)phosphonate oxalate 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
332210010 332210050
ACRO332210010EA 145 EUR
ACRO332210010 ACRO332210050
Diethyl (aminomethyl)phosphonate oxalate 95%
Diethyl (aminomethyl)phosphonate oxalate
CAS No.: 117196-73-3
Formula: C₇H₁₆NO₇P
Pto. de fusión: 118…126 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00800255
Núm. CAS: 117196-73-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 118 to 126 °C
Titration with HClO4 ≥94 %