2-Diethoxyphosphorylethylazanium 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
332220010 332220050
ACRO332220010EA 145 EUR
ACRO332220010 ACRO332220050
2-Diethoxyphosphorylethylazanium 97%
2-Diethoxyphosphorylethylazanium
CAS No.: 203192-98-7
Formula: C₆H₁₆NO₃P·C₂H₂O₄
Pto. de fusión: 135…141 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00800256
Núm. CAS: 203192-98-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 135 to 141 °C
Titration with HClO4 ≥96.0 %