Diethyl (4-nitrobenzyl)phosphonate 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: (4-Nitrobenzyl)phosphonic acid diethyl ester, Diethyl 4-nitrobenzylphosphonate
332290050 332290250
ACRO332290050EA 111 EUR
ACRO332290050 ACRO332290250
Diethyl (4-nitrobenzyl)phosphonate 98%
Diethyl (4-nitrobenzyl)phosphonate
Appearance: Clear yellow to orange to dark red Liquid
Formula: C₁₁H₁₆NO₅P
MW: 273.225 g/mol
Pto. Ebullición: 151 °C (.1 mmHg)
Densidad: 1.24 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00047747
Núm. CAS: 2609-49-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear yellow to orange to dark red Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5220 to 1.5260 (20°C, 589 nm)
NMR ≥97.5 %