Dess-Martin periodinane 15% (w/w) in dichloromethane
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 1,1-Dihydro-1,1,1-triacetoxy-1,2-benziodoxol-3(1H)-one, DMP, (1,1,1-Triacetoxy)-1,1-dihydro-1,2-benziodoxol-3(1H)-one, Acetic acid 1,1-diacetoxy-3-oxo-1l5-ioda-2-oxa-indan-1-yl ester
333110500 333112500 333110100
ACRO333110500EA 254 EUR
ACRO333110500 ACRO333112500 ACRO333110100
Dess-Martin periodinane 15% (w/w) in dichloromethane
Dess-Martin periodinane
Appearance: Colorless to light yellow Solution
Formula: C₁₃H₁₃IO₈
MW: 424.15 g/mol
Densidad: 1.362 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00130127
Núm. CAS: 87413-09-0
UN: 1593
ADR: 6.1 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to light yellow Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Titration Iodometric 10 to 15 %