(R)-(-)-5-(Hydroxymethyl)-2-pyrrolidinone 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
333560010 333560050 333560250
ACRO333560010EA 30.2 EUR
ACRO333560010 ACRO333560050 ACRO333560250
(R)-(-)-5-(Hydroxymethyl)-2-pyrrolidinone 98%
(R)-(-)-5-(Hydroxymethyl)-2-pyrrolidinone
CAS No.: 66673-40-3
Formula: C₅H₉NO₂
MW: 115,13 g/mol
Pto. Ebullición: 147…149 °C
Pto. de fusión: 77…84 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00077791
Núm. CAS: 66673-40-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 77 to 84 °C
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation -27° to -35° (20 °C, 589 nm) (c=1, C2H5OH)