2-(2-Butoxietoxi)etil 6-propilpiperonil éter 90% tech.
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 5-[2-(2-Butoxyethoxy)ethoxymethyl]-6-propyl-1,3-benzodioxole, 5-((2-(2-Butoxyethoxy)ethoxy)methyl)-6-propylbenzo[d][1,3]dioxole, NSC 8401
334161000 334165000
ACRO334161000EA 65.8 EUR
ACRO334161000 ACRO334165000
2-(2-Butoxietoxi)etil 6-propilpiperonil éter 90% tech.
2-(2-Butoxietoxi)etil 6-propilpiperonil éter
Formula: C₁₉H₃₀O₅
Pto. Ebullición: 180 °C (1 mmHg)
Pto. de inflamación: 170 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005842
Núm. CAS: 51-03-6
UN: 3082
ADR: 9,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4970 to 1.5070 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %
Specific gravity (20°C) 1.055 to 1.065