cis-2-(tert-Butoxycarbonylamino)cyclohexanecarboxylic acid 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
334270010 334270050
ACRO334270010EA 129 EUR
ACRO334270010 ACRO334270050
cis-2-(tert-Butoxycarbonylamino)cyclohexanecarboxylic acid 98%
cis-2-(tert-Butoxycarbonylamino)cyclohexanecarboxylic acid
CAS No.: 63216-49-9
Formula: C₁₂H₂₁NO₄
Pto. de fusión: 127…131 °C
Pto. de inflamación: 194 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01863244
Núm. CAS: 63216-49-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 127 to 131 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %