(1S,2S)-2-Amino-1-(4-nitrophenyl)propane-1,3-diol 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
334800050 334800250 334801000
ACRO334800050EA 46.8 EUR
ACRO334800050 ACRO334800250 ACRO334801000
(1S,2S)-2-Amino-1-(4-nitrophenyl)propane-1,3-diol 96%
(1S,2S)-2-Amino-1-(4-nitrophenyl)propane-1,3-diol
CAS No.: 2964-48-9
Formula: C₉H₁₂N₂O₄
Pto. de fusión: 160…166 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007359
Núm. CAS: 2964-48-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 160 to 166 °C
Specific optical rotation +29° to +33° (20 °C, 589 nm) (c=1, 6 N HCl)
Titration with HClO4 ≥95 %