Ethyl-1-hydroxycyclopropanecarboxylate 90%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
335300010 335300050
ACRO335300010EA 126 EUR
ACRO335300010 ACRO335300050
Ethyl-1-hydroxycyclopropanecarboxylate 90%
Ethyl-1-hydroxycyclopropanecarboxylate
CAS No.: 137682-89-4
Formula: C₆H₁₀O₃
Pto. Ebullición: 78 °C (15 mmHg)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01863257
Núm. CAS: 137682-89-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear light yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4400 to 1.4470 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %