3-Pyrazolidinone hydrochloride 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
335490010 335490050 335490250
ACRO335490010EA 53.4 EUR
ACRO335490010 ACRO335490050 ACRO335490250
3-Pyrazolidinone hydrochloride 98%
3-Pyrazolidinone hydrochloride
CAS No.: 1752-88-1
Formula: C₃H₇ClN₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00043787
Núm. CAS: 1752-88-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %