2-(Dimethylaminomethyl)-1-cyclohexanone hydrochloride 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: 2-((Dimethylamino)methyl)cyclohexanone hydrochloride, Tramadol Related Compound B
335620010 335620050
ACRO335620010EA 68.9 EUR
ACRO335620010 ACRO335620050
2-(Dimethylaminomethyl)-1-cyclohexanone hydrochloride 98%
2-(Dimethylaminomethyl)-1-cyclohexanone hydrochloride
Appearance: White Crystalline powder
Formula: C₉H₁₈ClNO
MW: 191,699 g/mol
Pto. de fusión: 147…151 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00102580
Núm. CAS: 42036-65-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %