1,2,2,6,6-Pentamethylpiperidin-4-amine 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
4-Amino-1,2,2,6,6-pentamethylpiperidine
335940010
335940050
ACRO335940010EA
59.5
EUR
ACRO335940010
ACRO335940050
1,2,2,6,6-Pentamethylpiperidin-4-amine 99%
1,2,2,6,6-Pentamethylpiperidin-4-amine
Appearance: Clear colorless to yellow Liquid
Formula:
C₁₀H₂₂N₂ MW: 170.3 g/mol Pto. Ebullición: 215…218 °C (760 mmHg) Pto. de inflamación: 72 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01861832 Núm. CAS: 40327-96-6 UN: 2735 ADR: 8 II |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with HClO4 | ≥98.5 % |