(+)-Dibenzoyl-L-tartaric anhydride 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: (3R,4R)-2,5-Dioxotetrahydrofuran-3,4-diyl dibenzoate
336030050 336030250
ACRO336030050EA 45.1 EUR
ACRO336030050 ACRO336030250
(+)-Dibenzoyl-L-tartaric anhydride 98%
(+)-Dibenzoyl-L-tartaric anhydride
Appearance: White to off-white Crystalline powder
Formula: C₁₈H₁₂O₇
MW: 340.287 g/mol
Pto. de fusión: 174 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00067102
Núm. CAS: 64339-95-3
UN: 3261
ADR: 8 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 192 to 196 °C
Titration by coupling ≥97.5 %