Creatina fosfato tetrahidrato 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
337340100
337340010
337340020
ACRO337340100EA
296
EUR
ACRO337340100
ACRO337340010
ACRO337340020
Creatina fosfato tetrahidrato 99%
Fosfocreatina sal sodica tetrahidrato
Formula:
C₄H₈N₃Na₂O₅P·4H₂O Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00150192 Núm. CAS: 71519-72-7 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | 21 to 25 % (K.F.) |
Solubility | (10 % in water) Clear colorless solution |
Titration with HClO4 | 98.5 to 101.5 % |
Heavy metals (as Pb) | ≤20 ppm |