4-Amino-6-methoxypyrimidine 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
337450050 337450250
ACRO337450050EA 80.8 EUR
ACRO337450050 ACRO337450250
4-Amino-6-methoxypyrimidine 97%
4-Amino-6-methoxypyrimidine
Appearance: White to yellow Crystalline powder
Formula: C₅H₇N₃O
MW: 125,1286 g/mol
Pto. de fusión: 154…159 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00129983
Núm. CAS: 696-45-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 154 to 159 °C
Titration with HClO4 ≥96.0 %