2-(4-Chlorosulphonylphenyl)ethyltrimethoxysilane 50% in dichloromethane
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
337470050 337470250
ACRO337470050EA 120 EUR
ACRO337470050 ACRO337470250
2-(4-Chlorosulphonylphenyl)ethyltrimethoxysilane 50% in dichloromethane
2-(4-Chlorosulphonylphenyl)ethyltrimethoxysilane
Appearance: Clear yellow Solution
Formula: C₁₁H₁₇ClO₅SSi
Pto. Ebullición: >40 °C (760 mmHg)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00054774
Núm. CAS: 126519-89-9
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear yellow to light brown Solution
Infrared spectrum Conforms
Assay 45 to 55 % solids