(S)-(+)-γ-Hydroxymethyl-γ-butyrolactone 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
337640010
337640050
ACRO337640010EA
109
EUR
ACRO337640010
ACRO337640050
(S)-(+)-γ-Hydroxymethyl-γ-butyrolactone 97%
(S)-(+)-gamma-Hydroxymethyl-gamma-butyrolactone
CAS No.: 32780-06-6
Formula:
C₅H₈O₃ Pto. Ebullición: 110…115 °C (2 mmHg) Densidad: 1,23 g/cm³ Pto. de inflamación: >110 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00066224 Núm. CAS: 32780-06-6 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4680 to 1.4720 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |
Specific optical rotation | +30.5° to +36.5° (20°C, 589 nm) (c=3, EtOH) |