Dimethyl(2-hydroxyethyl)phosphonate 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
338160050 338160250
ACRO338160050EA 123 EUR
ACRO338160050 ACRO338160250
Dimethyl(2-hydroxyethyl)phosphonate 95%
Dimethyl(2-hydroxyethyl)phosphonate
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid
Formula: C₄H₁₁O₄P
Pto. Ebullición: 98…104 °C (,1 mmHg)
Densidad: 1,247 g/cm³
Pto. de inflamación: 192 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00043376
Núm. CAS: 54731-72-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4410 to 1.4460 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %