Hexadecyl palmitate 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Cetyl Palmitate, Palmitic acid palmityl ester, n-Hexadecyl palmitate, Palmitic Acid Hexadecyl Ester, Palmityl palmitate
338460050 338460250 338461000
ACRO338460050EA 31.9 EUR
ACRO338460050 ACRO338460250 ACRO338461000
Hexadecyl palmitate 98%
Hexadecyl palmitate
CAS No.: 540-10-3
Formula: C₃₂H₆₄O₂
MW: 480.86 g/mol
Pto. Ebullición: 360 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 52…56 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00053739
Núm. CAS: 540-10-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to almost white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 52 to 56 °C
GC ≥97.5 %