Trimethyl(vinyloxy)silane 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
338700010 338700050
ACRO338700010EA 36.6 EUR
ACRO338700010 ACRO338700050
Trimethyl(vinyloxy)silane 97%
Trimethyl(vinyloxy)silane
Appearance: Clear light yellow Liquid
Formula: C₅H₁₂OSi
Pto. Ebullición: 74…75 °C (760 mmHg)
Densidad: 0,77 g/cm³
Pto. de inflamación: –10 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00054764
Núm. CAS: 6213-94-1
UN: 1993
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3885 to 1.3905 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %