DL-2-Benzylserine 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
339780010 339780100
ACRO339780010EA 67.7 EUR
ACRO339780010 ACRO339780100
DL-2-Benzylserine 97%
DL-2-Benzylserine
Appearance: Beige to light brown Crystalline powder or flakes
Formula: C₁₀H₁₃NO₃
Pto. de fusión: 245…263 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01863305
Núm. CAS: 4740-47-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Beige to light brown Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥96.0 %