Oxypurinol 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 4,6-Dihydroxypyrazolo[3,4-d]pyrimidine, 1H-Pyrazolo[3,4-d]pyrimidine-4,6-diol
339940010 339940050 339940250
ACRO339940010EA 86.8 EUR
ACRO339940010 ACRO339940050 ACRO339940250
Oxypurinol 99%
Oxypurinol
Appearance: Light yellow Powder
Formula: C₅H₄N₄O₂
MW: 152,11 g/mol
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00047205
Núm. CAS: 2465-59-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %