Triallyl isocyanurate 98% estabilizado
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 1,3,5-Triallyl-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione, Triallyl-s-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione, Isocyanuric Acid Triallyl Ester, 1,3,5-Triallyl-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione
342121000 342125000
ACRO342121000EA 51 EUR
ACRO342121000 ACRO342125000
Triallyl isocyanurate 98% estabilizado
Triallyl isocyanurate
Appearance: Clear colorless to yellow Viscous liquid or solid
Formula: C₁₂H₁₅N₃O₃
MW: 249,27 g/mol
Pto. Ebullición: 149…152 °C (4 mmHg)
Pto. de fusión: 24,8 °C
Densidad: 1,159 g/cm³
Pto. de inflamación: 245 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006554
Núm. CAS: 1025-15-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Viscous liquid or solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5120 to 1.5140 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Stabilizer 100 to 1200 ppm MEHQ