6-Hydroxyhexanoic acid 95%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
6-Hydroxycaproic acid
342240010
342240050
342240250
ACRO342240010EA
64.4
EUR
ACRO342240010
ACRO342240050
ACRO342240250
6-Hydroxyhexanoic acid 95%
6-Hydroxyhexanoic acid
CAS No.: 1191-25-9
Formula:
C₆H₁₂O₃ MW: 132,159 g/mol Pto. Ebullición: 113…116 °C (760 mmHg) Pto. de fusión: 38…40 °C Densidad: 0,981 g/cm³ Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00046560 Núm. CAS: 1191-25-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White Low melting crystalline solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Additional info | may contain variable amounts of water |
GC | ≥94 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...