8-Methylnonanoic acid 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
342340010 342342500
ACRO342340010EA 683 EUR
ACRO342340010 ACRO342342500
8-Methylnonanoic acid 97%
8-Methylnonanoic acid
CAS No.: 5963-14-4
Formula: C₁₀H₂₀O₂
Pto. Ebullición: 118…120 °C (2 mmHg)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00044086
Núm. CAS: 5963-14-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4330 to 1.4350 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %