Captopril 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: (S)-(-)-1-(3-Mercapto-2-methyl-1-oxopropyl)-L-proline, (S)-(-)-1-(3-Mercapto-2-methylpropionyl)-L-proline, (S)-1-((S)-3-mercapto-2-methylpropanoyl)pyrrolidine-2-carboxylic acid
343700010 343700050 343700250
ACRO343700010EA 99.3 EUR
ACRO343700010 ACRO343700050 ACRO343700250
Captopril 98%
Captopril
Appearance: White Crystalline powder
Formula: C₉H₁₅NO₃S
MW: 217.28 g/mol
Pto. de fusión: 103…108 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00168073
Núm. CAS: 62571-86-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 103 to 108 °C
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation -125° to -134° (20 °C, 589 nm) (c=1, EtOH)