Tetra-tert-butyl orthotitanate 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Titanium(IV) tert-butoxide, Titanic acid tetra-tert-butyl ester, Titanium(IV) t-butoxide, Titanium tetra-tert-butylate, Orthotitanic acid tetra-tert-butyl ester, tert-Butyl titanate(IV)
344000050 344000250
ACRO344000050EA 90.6 EUR
ACRO344000050 ACRO344000250
Tetra-tert-butyl orthotitanate 98%
Tetra-tert-butyl orthotitanate
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid
Formula: C₁₆H₃₆O₄Ti
MW: 340.32 g/mol
Pto. Ebullición: 160…165 °C (15 mmHg)
Densidad: 0.8893 g/cm³
Pto. de inflamación: 47 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00040554
Núm. CAS: 3087-39-6
UN: 1993
ADR: 3 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Assay ≥97.5 %