N-(Methoxymethyl)-N-(trimethylsilylmethyl)benzylamine 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Benzyl(methoxymethyl)[(trimethylsilyl)methyl]amine
344300050 344300250
ACRO344300050EA 151 EUR
ACRO344300050 ACRO344300250
N-(Methoxymethyl)-N-(trimethylsilylmethyl)benzylamine 96%
N-(Methoxymethyl)-N-(trimethylsilylmethyl)benzylamine
CAS No.: 93102-05-7
Formula: C₁₃H₂₃NOSi
Pto. Ebullición: 76 °C (,3 mmHg)
Densidad: 0,928 g/cm³
Pto. de inflamación: 66 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00674005
Núm. CAS: 93102-05-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4910 to 1.4940 (20°C, 589 nm)
Elemental Analysis ≥95 %